Läs mer
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 PES Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. p-4390423 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/Pk.
48/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 48
Produktkod. 12644863
Brand: Sartorius VS15T91
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kombinerar högflux, dubbla membran med en elegant inre design för överlägsen prestanda. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Centrifugal Concentrators levererar ultrasnabb koncentration och praktiskt taget fullständig återhämtning av koncentrat. Finns i en rad MWCO i 12-pack eller praktiska 48-pack fodral.
Dubbla vertikala membran och en elegant inre design för ultrasnabb koncentration
  • I en enda centrifugering kan 15 ml lösningar koncentreras upp till 150x på 10-30 minuter
  • Stora PES-membran med högt flöde har ultralåg proteinbindning och låga extraherbara ämnen
  • Högt, konstant filtreringstryck tillåter optimalt tvärflöde för att minimera membrannedsmutsning
Designad för maximal bekvämlighet, säkerhet och provåtervinning
  • Kantig, pipettvänlig ficka underlättar enkel retentatåtervinning på mer än 95 %
  • Eliminerar risken för provfiltrering till torrhet
  • Stabilt, inert polystyrenhus med hög kemisk kompatibilitet (pH 1-14)
  • UV-skarvningsteknik för en smidig övergång mellan membran och hölje
  • Volymgradering för enkel övervakning av koncentratvolymen och 100 μl dead-stop volym
Universell kompatibilitet för rotorer som accepterar 50 ml koniska bottenrör
  • Hanterar provvolymer upp till 15 ml i rotorer med svängskopor (11 ml i rotorer med fast vinkel)
  • Designad för rotorer som rymmer Falcon 50mL koniska rör:
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor, BUC 5 skopor, adaptrar
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkelrotor med 356966 adaptrar
    • Multifuge 3 SR med 75006445 rotor, 75006441 skopor, adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) PES
MWCO 3 kDa
Provvolym 15 mL
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 7,2 cm 2
För användning med (applikation) Tillämpningar för koncentration, avsaltning eller buffertbyte
Material för hölje Polystyren
Max. Tvinga 4,000 x g
Kvantitet 12/Pk.
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 11 mL
Längd (metrisk) 11.8 cm
Bredd (metrisk) 27 mm