Läs mer
IKA™ SAS-1 Adapter Set
Handla allt IKA Produkter
Produkttyp:
Spiral Spindel Adapter Set
Beskrivning
- Analysera vätskebeteendet för olika skjuvhastigheter
- Spindelgeometri: Spiral
- Anslutning: Gänga M2,5 LH
- Diameter: 6,35 mm
- Spindellängd: 41,2 mm
- Monteringsfäste: Ja
- Mått (B x H x D): 160 x 82 x 270 mm
- Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 984 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC lo-vi: 984000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 10500 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC me-vi: 1100000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 21000 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 21000000 mPas
- Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 84000 mPas
- Max. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 84000000 mPas
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spiral Spindel Adapter Set |
| Noggrannhet | 0.02 |
| Temperaturområde (metriskt) | 300 °C |