missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SATB2 Antibody (SATB2/4374R), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08808DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SATB2 Monoclonal antibody specifically detects SATB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| SATB2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| DNA-binding protein SATB2, FLJ32076, KIAA1034FLJ21474, MGC119474, MGC119477, SATB family member 2, SATB homeobox 2, Special AT-rich sequence-binding protein 2 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues within aa200-300 corresponding to human SATB2 (Uniprot: Q9UPW6) | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 23314 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SATB2/4374R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering