Läs mer
Novus Biologicals™ Satellite2 Repeat Primer
Produktkod. 18285581 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
Produktkod. Kvantitet
18285581 0.2 mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18285581 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP1716550.2ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Specifications
Innehåll och lagring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Kvantitet 0.2 mL
För användning med (applikation) ChIP
Typ Primer