Läs mer
Saterinone, TRC
Produktkod. 30412223
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30412223 2.5 mg 2.5mg
1 options
Produktkod. 30412223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS1428052.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102669-89-6
Molekylformel C27H30N4O4
Molekylvikt (g/mol) 474.55
Synonym 1,2-Dihydro-5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, BDF 8634
IUPAC-namn 5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-1H-pyridine-3-carbonitrile
LEDER COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3ccc(cc3)C4=C(C)NC(=O)C(=C4)C#N)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saterinone
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H30N4O4/c1-19-24(15-21(16-28)27(33)29-19)20-7-9-23(10-8-20)35-18-22(32)17-30-11-13-31(14-12-30)25-5-3-4-6-26(25)34-2/h3-10,15,22,32H,11-14,17-18H2,1-2H3,(H,29,33)
Formel vikt 474.2267