missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Satisfar, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etrimfos |
| CAS | 38260-54-7 |
| Molekylformel | C10 H17 N2 O4 P S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-6-ethoxypyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, Ekamet, Etrimfos, Etrimphos, SAN 197, SAN-I 197, Satisfar |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N2O4PS/c1-5-8-11-9(15-6-2)7-10(12-8)16-17(18,13-3)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOc1cc(OP(=S)(OC)OC)nc(CC)n1 |
| IUPAC-namn | (6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl)oxy-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.29 |
| Formel vikt | 292.0647 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?