Läs mer
Berkshire™ SatPax™ 550, förvätad 100 % smältblåst polypropen renrumstorkare
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
23 x 28 cm (9 x 11 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 71% mättnad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Beskrivning
- Mycket låga extraherbara ämnen och joner
- Mycket lågt partikel- och fiberantal
- Utmärkt våtstyrka och nötningsbeständighet
- Minskar alkoholanvändning och kostnader för beredning/hantering
- Minskar VOC-utsläpp
- Ökar rengöringseffektiviteten
- Ökar konsistensen av rengöringsprotokollet
- Designad för användning i ISO Klass 5 och högre renrumsmiljöer och USP 797 ansökningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 28 cm |
| Material | Polypropen |
| Mått (L x B) | 23 x 28 cm (9 x 11 tum) |
| För användning med (applikation) | Desinfektionsmedel |
| Mättnadslösning | 70% IPA, 71% mättnad |
| Sterilitet | Icke-steril |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X1200 23x28cm SatPax 550, Polyproplylene (24 inner bags of 50 units each)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Isopropanol