Läs mer
Berkshire International SatPax™ 670 Förfuktad 55% cellusala / 45% polyester icke-vävd renrumstorkare
Handla allt Berkshire ProdukterBeskrivning
- Låga extraktbara nivåer samt fiber- och partikelantal
- Slät och hållbar med god våtstyrka
- Minskar alkoholkonsumtion samt kostnader för tillagning och hantering
- Minskar VOC-utsläpp
- Ökar rengöringseffektiviteten
- Ökar konsistensen i rengöringsprotokollet
- Spårbarhet av partier
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Längd (metrisk) | 28 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Lager | 1-ply |
| Sterilitet | Icke-steril |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Satpax 670 Cleanroom Presaturated Wipes, 25 per pack
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol