Läs mer
Satraplatin, MedChemExpress
Beskrivning
Satraplatin is an alkylating agent, with potent antitumor effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Satraplatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 129580-63-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H22Cl2N2O4Pt |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BMS182751 BMY45594 JM216 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.96 mM; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣DMF : 10 mg/mL (19.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) |
| Visa mer |