Läs mer
mättad kaliumkloridlösning, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11746388 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11746388 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11746388 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 90510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 SEK
    294.66 SEK / 250ml
    Save 28.34 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Hjälper till att säkerställa att elektroderna ger snabba svarstider och exakta resultat. mättad kaliumkloridlösning, Reagecon™ är en koncentrerad elektrolytlösning som används för att lagra pH- och redoxelektroder när de inte används.
Glaselektroder måste hållas fuktiga. Om en elektrod torkar ut under lagring krävs en regenereringsprocedur för att återställa det hydratiserade glasskiktet och referensövergången för att göra elektroden funktionsduglig. Att fylla förvaringslocket/röret med en kaliumkloridlösning håller elektroden hydrerad för att maximera elektrodprestanda och förlänga elektrodernas livslängd.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium chloride
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn kalium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74,5513g/mol
Odör Luktfritt