Läs mer
Hach Lange™ Mättade KCl-lösningar
Produktkod. 10197074
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10197074 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10197074 Leverantör Hach Lange™ Leverantörsnummer S21M002
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Denna luktfria och färglösa KCI-mättad lösning med ett pH-intervall mellan 5 och 5,8 och en hållbarhet på 48 månader från produktionsdatum, är idealisk för användning i de flesta vetenskapliga, forsknings- och andra laboratoriemiljöer.
  • Luktfri och färglös KCI-mättad lösning med pH-intervall mellan 5 och 5,8
  • Mättad KCl-fyllnadslösning (KCl.L) för att fylla på elektroder (radiometeranalytisk), 100 ml
  • För lämpliga referenselement för röd stav &
  • Hållbarhet på 48 månader från produktionsdatum
  • Plattform: Lösning
  • Mängd: 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Typ av fyllningslösning KCl
Odör Luktfri
Optisk densitet Vid 20 °C 1,2 g/cm3
pH-intervall 5 till 5,8
Kvantitet 100 ml