Läs mer
Suction glasses after beer out ball D=3cm
Brand:  Karl Hecht 42886003
Suction glasses after beer out ball D=3cm
Produktkod. 10023811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 SEK
    112.26 SEK / Varje
    Save 13.74 SEK
    10% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-01-2026