Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Övrigt Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ammoniakneutraliserande lösning
Engångskassett
Kit för kemiska fällor
Kondensationskolv
Syraneutraliserande förening
Vagn
Värmeöverföringsvätska
Förpackningsstorlek:
0.25kg
5 L
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Förbättra funktionen hos Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer med Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer Tillbehör.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Deluxe vagn |
| Typ | Vagn |
| För användning med (utrustning) | Alla SpeedVac™ Enhet |
| Modell | CC120/DX |