Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Övrigt Tillbehör
Produktkod. 11708599 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ammoniakneutraliserande lösning
Engångskassett
Kit för kemiska fällor
Kondensationskolv
Syraneutraliserande förening
Syraneutraliseringspatron
Tubpack
Vagn
Värmeöverföringsvätska
Förpackningsstorlek:
0.25kg
5 L
Paket med 4
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11708599 Engångskassett 0.25kg
11778629 Kit för kemiska fällor Varje
11738599 Syraneutraliseringspatron Varje
15297909 Syraneutraliserande förening Varje
11748589 Tubpack Varje
10399102 Ammoniakneutraliserande lösning Varje
11748569 Ammoniakneutraliserande lösning Paket med 4
12642765 Värmeöverföringsvätska 5 L
11728669 Kondensationskolv Varje
10684283 Vagn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11708599 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DC120A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.93 SEK
    3811.07 SEK / 0.25kg
    Save 534.86 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Förbättra funktionaliteten hos Savant SpeedVac Koncentratorer med dessa Savant SpeedVac Koncentratorer diverse tillbehör.
Förbättra funktionen hos Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer med Savant™ SpeedVac™ Koncentratorer Tillbehör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Engångskassett (fångar flyktig radioaktivitet)
Typ Engångskassett
För användning med (utrustning) Alla SpeedVac™ Enhet
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cryocool Heat Transfer Fluid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med torr sandtorr kemiskeller alkoholbeständ.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: octamethyltrisiloxane, actamethylcyclote