Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer
Produktkod. 11718609 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
2 plattor med grunda brunnar
24
36
48
72
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11718609 24 Varje
11768599 2 plattor med grunda brunnar Varje
11778599 36 Varje
11728609 48 Varje
11748609 72 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11718609 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RD24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9705.00 SEK
    9464.69 SEK / Paket med 1
    Save 240.31 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Konfigurera Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Konfigurera Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Lättanvända cirkulära rotorer med olika rörhålsstorlekar för att rymma olika provstorlekar. Dessa rotorer kräver inga extra tillbehör och passar direkt i din koncentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 24 x 1,5 ml mikrorör
Typ Koncentratorrotor
För användning med (utrustning) DNA130
Håller 24
Rotorsystem Traditionell
Volym (metrisk) 1.5 mL