Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer
Produktkod. 11728609 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
2 plattor med grunda brunnar
24
36
48
72
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11728609
Brand: Thermo Scientific™ RD48
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konfigurera Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Konfigurera Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Lättanvända cirkulära rotorer med olika rörhålsstorlekar för att rymma olika provstorlekar. Dessa rotorer kräver inga extra tillbehör och passar direkt i din koncentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 48 x 0,5 ml mikrorör
Typ Koncentratorrotor
För användning med (utrustning) DNA130
Håller 48
Rotorsystem Traditionell
Volym (metrisk) 0.5 mL