Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
2 plattor med grunda brunnar
24
36
48
72
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Konfigurera Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Lättanvända cirkulära rotorer med olika rörhålsstorlekar för att rymma olika provstorlekar. Dessa rotorer kräver inga extra tillbehör och passar direkt i din koncentrator.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 72 x 0,5 ml mikrorör |
| Typ | Koncentratorrotor |
| För användning med (utrustning) | DNA130 |
| Håller | 72 |
| Rotorsystem | Traditionell |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |