Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer
Produktkod. 11768599 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
2 plattor med grunda brunnar
24
36
48
72
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11768599 2 plattor med grunda brunnar Varje
11718609 24 Varje
11778599 36 Varje
11728609 48 Varje
11748609 72 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11768599 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RD2MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19435.00 SEK
    16393.33 SEK / Paket med 1
    Save 3041.67 SEK
    15% Av
I lager
Konfigurera Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Konfigurera Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer Rotorer med Savant DNA SpeedVac Koncentratorer.
Lättanvända cirkulära rotorer med olika rörhålsstorlekar för att rymma olika provstorlekar. Dessa rotorer kräver inga extra tillbehör och passar direkt i din koncentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 grunda brunnsplattor
Typ Koncentratorrotor
För användning med (utrustning) DNA130
Håller 2 plattor med grunda brunnar
Rotorsystem Traditionell