Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ Refrigerated Vapor Traps
Produktkod. 12647086 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt).:
-105 °C
-5 °C
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt). Spänning Förpackningsstorlek
12647086 -105 °C 230 V Varje
10346662 -5 °C 230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12647086 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RVT5105230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103881.47 SEK
    84312.68 SEK / Paket med 1
    Save 19568.79 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Kondensera och fånga in en mängd olika lösningsmedelsångor som kan förorena och bryta ned vakuumpumpolja med Thermo Scientific™ Savant™ Refrigerated Vapor Traps.
Kondensera och fånga in en mängd olika lösningsmedelsångor som kan förorena och bryta ned vakuumpumpolja med Thermo Scientific™ Savant™ Refrigerated Vapor Traps.
  • Snabb nedkylningstid minimerar väntetiden
  • Glaskolv som är lätt att ta bort för snabba lösningsmedelsbyten
  • Svalnar snabbt till driftstemperatur
  • Lättanvänd kondensflaska av glas gör det möjligt att samla upp vätska i en fristående behållare för enkel tömning
  • Förseglat kylsystem eliminerar förbrukningsbara kylvätskor som torris och aceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt (endast 230V)
Beskrivning RVT5105; 230V 50/60Hz
Typ Ånguppsamlare
Temperaturområde (metriskt). -105 °C
Volym (metrisk) 4 L
Mått (L x B x H) 18.3 x 24.1 x 24 tum (465 x 612 x 610 mm)
Längd (engelska) 18,3 tum
Längd (metrisk) 465 mm
Bredd (engelska) 24,1 tum
Bredd (metrisk) 612 mm
Höjd (engelska) 24 tum
Höjd (metrisk) 610 mm
Nettovikt (engelska) 150 lb.
Nettovikt (metrisk) 68 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz