Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA 130 Integrated Vacuum Concentrator System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific är utformad för snabb och effektiv koncentration av DNA- och RNA-tillämpningar™ Savant SpeedVac™ DNA130 är en kompakt, integrerad vakuumkoncentrator. SpeedVac™ DNA130 vakuumkoncentrator kommer att stödja provberedningar med lätthet och effektivitet.
- Kompakt, lättanvänd design: minsta integrerade bänkenhet sparar utrymme på labbänken.
- Korrosionsbeständig, PTFE-belagd kammare erbjuder många års tjänst
- Inbyggd, oljefri vakuumpump ger underhållsfri drift
- Inkluderar en rotor som rymmer 36 x 1,5-2,0 ml rör (RD36)
Driftsfunktioner:
- Konsekventa prestanda: utformad för att säkerställa konsekventa torktider och reproducerbara resultat
- Användarvänligt gränssnitt
- Tre användardefinierade program som kan ändras och sparas
- Temperaturbörvärde: omgivning, 35°C till 65°C i steg om 5°C
- Tidsinställning för värme: från 1 m till 9h och 59 m och kontinuerlig
- Körtidsinställning: från 1m till 9h och 59m
- Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
Provskydd
- Torka vid omgivningstemperatur eller med låg värme för att undvika att provet denatureras
- Oljefri membranpump ger skonsam övergång från atmosfär till ultimat vakuuminställning utan bumpning av lösningsmedlet
Säkerhetsfunktioner
- PTFE-belagd kammare motstår kemiska produkter och rengörs enkelt
- Spärrat lock och locklåsindikator garanterar användarens säkerhet under drift
- Lockstödmekanism för att säkra locket när det är öppet, så att användaren kan ha båda händerna fria för användning
- Enhet och pump är praktiskt taget underhållsfria
- Extern ångfälla för att neutralisera ammoniumhydroxidångor
- Kemikalieuppsamlare och kassetter som tillval för att fånga in radioaktiva kemikalier för att minimera oro vid hantering av ™farliga ångor och kemikalier.
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
- Vatten
- PCR-buffertar (vattenhaltiga)
- Etanol och vatten
- Ammoniumhydroxid (kräver en ammoniakfälla och tillbehör för neutraliserande lösning)
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning till 65°C |
| Kammarmaterial | PTFE-belagd aluminium |
| Beskrivning | SpeedVac DNA130 Vacuum Concentrator System |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Amperage | 6 A |
| Pluggtyp | Schuko CEE 7-7 |
| Vikt (engelska) | 86 lb. |
| Vikt (metrisk) | 39 kg |
| Mått (L x B x H) | 11,5 x 25 x 12 tum (29 x 64 x 31 cm) |
| Certifikat | UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.