Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA 130 Integrated Vacuum Concentrator System
Produktkod. p-7115388 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav unitSize
15819206 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
1 options
Produktkod. 15819206 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DNA130230
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och pengar med dessa koncentratorsatser. Allt du behöver för snabb torkning och koncentrering av små provvolymer
Thermo Scientific är utformad för snabb och effektiv koncentration av DNA- och RNA-tillämpningar™ Savant SpeedVac™ DNA130 är en kompakt, integrerad vakuumkoncentrator. SpeedVac™ DNA130 vakuumkoncentrator kommer att stödja provberedningar med lätthet och effektivitet.
  • Kompakt, lättanvänd design: minsta integrerade bänkenhet sparar utrymme på labbänken.
  • Korrosionsbeständig, PTFE-belagd kammare erbjuder många års tjänst
  • Inbyggd, oljefri vakuumpump ger underhållsfri drift
  • Inkluderar en rotor som rymmer 36 x 1,5-2,0 ml rör (RD36)
Driftsfunktioner:
  • Konsekventa prestanda: utformad för att säkerställa konsekventa torktider och reproducerbara resultat
  • Användarvänligt gränssnitt
  • Tre användardefinierade program som kan ändras och sparas
  • Temperaturbörvärde: omgivning, 35°C till 65°C i steg om 5°C
  • Tidsinställning för värme: från 1 m till 9h och 59 m och kontinuerlig
  • Körtidsinställning: från 1m till 9h och 59m
  • Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
Provskydd
  • Torka vid omgivningstemperatur eller med låg värme för att undvika att provet denatureras
  • Oljefri membranpump ger skonsam övergång från atmosfär till ultimat vakuuminställning utan bumpning av lösningsmedlet
Säkerhetsfunktioner
  • PTFE-belagd kammare motstår kemiska produkter och rengörs enkelt
  • Spärrat lock och locklåsindikator garanterar användarens säkerhet under drift
  • Lockstödmekanism för att säkra locket när det är öppet, så att användaren kan ha båda händerna fria för användning
  • Enhet och pump är praktiskt taget underhållsfria
  • Extern ångfälla för att neutralisera ammoniumhydroxidångor
  • Kemikalieuppsamlare och kassetter som tillval för att fånga in radioaktiva kemikalier för att minimera oro vid hantering av ™farliga ångor och kemikalier.
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
  • Vatten
  • PCR-buffertar (vattenhaltiga)
  • Etanol och vatten
  • Ammoniumhydroxid (kräver en ammoniakfälla och tillbehör för neutraliserande lösning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Håller Rymmer 36 x 1,5 ml-rör, 72 x 0,5-ml rör och 2 mikrobrunnsplattor
Inkluderar RD36-rotor (36x 1,5-2,0 ml-rör)
Max. Vakuum <10 Torr (13 mbar, 1,3k Pa)
Fraktvikt (engelska) 105 lb.
Fraktvikt (metrisk) 48 kg
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 65°C
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Beskrivning SpeedVac DNA130 Vacuum Concentrator System
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Amperage 6 A
Pluggtyp Schuko CEE 7-7
Vikt (engelska) 86 lb.
Vikt (metrisk) 39 kg
Mått (L x B x H) 11,5 x 25 x 12 tum (29 x 64 x 31 cm)