Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Integrated Vacuum Concentrator Systems and Kits
Produktkod. 15922430 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
SPD1030
SPD2030
Inkluderar:
Diafragmapump, -50 °C kallfälla, vakuummätare, RH40-11 rotor
Diafragmapump, kallfälla, vakuummätare
Diafragmapump, kallfälla, vakuummätare, RH40-11 rotor
Vakuumkoncentrator
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Inkluderar Elektriska krav Förpackningsstorlek
15922430 SPD1030 Diafragmapump, -50 °C kallfälla, vakuummätare, RH40-11 rotor 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15906171 SPD1030 Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15916171 SPD1030 Diafragmapump, kallfälla, vakuummätare, RH40-11 rotor 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15829206 SPD2030 Diafragmapump, kallfälla, vakuummätare 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15839206 SPD2030 Diafragmapump, kallfälla, vakuummätare 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15849206 SPD2030 Diafragmapump, -50 °C kallfälla, vakuummätare, RH40-11 rotor 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15922430 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SPD1030P1230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279225.00 SEK
    272365.15 SEK / Paket med 1
    Save 6859.85 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Skaffa alla nödvändiga komponenter för HPLC-fraktioner med vatten/0,1 % trifluorättiksyra och omvänd-fas-SPE-eluering med dessa satser.
Torka och koncentrera vattenhaltiga eller icke-aggressiva prover snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ Savant SPD1030 och SPD2030 Integrated SpeedVac™ System och kit. Helt integrerad för snabb installation, programmering. Idealisk för torkning av DNA/RNA-fällningar, PCR-prover, proteiner, enzym, HPLC-fraktioner i plattor eller rör i vatten/etanol eller isopropylalkohol och andra organiska lösningsmedel. SpeedVac SPD1030-systemet är utformat för mediumkapacitet (dvs. 120 x 1,5 ml-rör, andra format). SpeedVac SPD2030-systemet tillåter högre kapacitet (dvs. 200 x 1,5 ml-rör, andra format).
Lätt att använda:
  • Plug-and-play-installation: Inkluderar en koncentrator, oljefri vakuumpump och köldfälla, allt integrerat i en enhet. Inga slanganslutningar behövs.
  • Intuitiv och användarvänlig digital programdisplay som tillåter användning av tre förinställda program och möjlighet att skapa tre anpassningsbara program för att ställa in värme, körtid, ramphastighet och vakuumnivå för effektiv drift.
  • Stort utbud av rotorer för att stödja provformat från mikrorör, flaskor och mikroplattor till 250 ml-flaskor
  • Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
Robust design som kräver lite underhåll:
  • Oljefri vakuumpump som är praktiskt taget underhållsfri
  • PTFE-belagd kammare skyddar kammaren från korrosion, samtidigt som den gör rengöringen enkel
Förbättrad avdunstning:
  • Snabbare provtorkning försedd med strålningsskydd
  • Vakuumrampning och tryckkontroller eliminerar bumpning för att bibehålla provets integritet
  • Den kortare ångvägen från koncentrator till kyld ånguppsamlare påskyndar avdunstning
  • Rotorer som passar en mängd olika provformat såsom rör, flaskor och mikroplattor med grunda och djupa brunnar
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
  • Acetonitril
  • Etanol
  • Metanol
  • Metylenklorid
  • Vatten
  • Andra organiska lösningsmedel
SPD1030A och SPD2030A innehåller:
  • Integrerat SpeedVac-system
  • CryoCool™ 1 l värmeöverföringsvätska
  • Glass condensation Flask (GCF400)
SPD1030P1 Kit innehåller:
  • Helt integrerat SpeedVac-system
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • CryoCool™ 1 l värmeöverföringsvätska
  • Glass condensation Flask (GCF400)
SPD2030P1 kit
  • Integrerat SpeedVac-system
  • 200 x 1,5 ml rotor (RH200-12)
  • CryoCool™ 1 l värmeöverföringsvätska
  • Glass condensation Flask (GCF400)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell SPD1030
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Håller Rymmer upp till 120 x 1,5 ml-rör, 10 x 15 ml-rör, 6 x 50-ml rör och 2 mikrobrunnsplattor. Andra rotoralternativ tillgängliga för att rymma en mängd olika rör, flaskor och plattor.
Inkluderar Diafragmapump, -50 °C kallfälla, vakuummätare, RH40-11 rotor
Max. Vakuum <10 Torr (13 mbar, 1,3k Pa)
Fraktvikt (engelska) 198 lb.
Fraktvikt (metrisk) 90 kg
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 80 °C
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Beskrivning SPD1030 Integrerat systemkit
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Amperage 8 A
Vikt (engelska) 152 lb.
Vikt (metrisk) 69 kg
Mått (L x B x H) 26 x 25 x 16 tum (64 x 66 x 41 cm)