Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Integrated Vacuum Concentrator Systems and Kits
Produktkod. p-7115389 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
SPD1030
SPD2030
Inkluderar:
Endast vakuumkoncentratorer
Membranpump, -50 °C köldfälla och vakuummätare, RH40-11 rötor (40x1,5-2ml-rör)
Membranpump, köldfälla och vakuummätare
Membranpump, köldfälla och vakuummätare, RH40-11 rotor (40x1,5-2 ml-rör)
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Inkluderar Elektriska krav unitSize
15906171 SPD1030 Endast vakuumkoncentratorer 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15916171 SPD1030 Membranpump, köldfälla och vakuummätare, RH40-11 rotor (40x1,5-2 ml-rör) 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15922430 SPD1030 Membranpump, -50 °C köldfälla och vakuummätare, RH40-11 rötor (40x1,5-2ml-rör) 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15829206 SPD2030 Membranpump, köldfälla och vakuummätare 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15839206 SPD2030 Membranpump, köldfälla och vakuummätare 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15849206 SPD2030 Membranpump, -50 °C köldfälla och vakuummätare, RH40-11 rötor (40x1,5-2ml-rör) 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15906171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SPD1030230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skaffa alla nödvändiga komponenter för HPLC-fraktioner med vatten/0,1 % trifluorättiksyra och omvänd-fas-SPE-eluering med dessa satser.
Torka och koncentrera vattenhaltiga eller icke-aggressiva prover snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ Savant SPD1030 och SPD2030 Integrated SpeedVac™ System och kit. Helt integrerad för snabb installation, programmering. Idealisk för torkning av DNA/RNA-fällningar, PCR-prover, proteiner, enzym, HPLC-fraktioner i plattor eller rör i vatten/etanol eller isopropylalkohol och andra organiska lösningsmedel. SpeedVac SPD1030-systemet är utformat för mediumkapacitet (dvs. 120 x 1,5 ml-rör, andra format). SpeedVac SPD2030-systemet tillåter högre kapacitet (dvs. 200 x 1,5 ml-rör, andra format).
Lätt att använda:
  • Plug-and-play-installation: Integrerad lösning innehåller en koncentrator, oljefri vakuumpump och köldfälla, allt integrerat i en enhet. Inga slanganslutningar behövs.
  • Intuitiv och användarvänlig digital programdisplay som tillåter användning av tre förinställda program och möjlighet att skapa tre anpassningsbara program för att ställa in värme, körtid, ramphastighet och vakuumnivå för effektiv drift.
  • Stort utbud av rotorer för att stödja provformat från mikrorör, flaskor och mikroplattor till 250 ml-flaskor
  • Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
  • Satser som innehåller det integrerade systemet och rotorn finns tillgängliga
Robust design som kräver lite underhåll:
  • Oljefri vakuumpump som är praktiskt taget underhållsfri
  • PTFE-belagd kammare skyddar kammaren från korrosion, samtidigt som den gör rengöringen enkel
Förbättrad avdunstning:
  • Snabbare provtorkning försedd med strålningsskydd
  • Vakuumrampning och tryckkontroller eliminerar bumpning för att bibehålla provets integritet
  • Den kortare ångvägen från koncentrator till kyld ånguppsamlare påskyndar avdunstning
  • Rotorer som passar en mängd olika provformat såsom rör, flaskor och mikroplattor med grunda och djupa brunnar
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
  • Acetonitril
  • Etanol
  • Metanol
  • Metylenklorid
  • Vatten
  • Andra organiska lösningsmedel
SPD1030115 och SPD1030230 innehåller:
  • Endast koncentratorer, tillbehör säljs separat
SPD1030A och SPD2030A innehåller:
  • Integrerat SpeedVac-system
  • CryoCool™ 1 l värmeöverföringsvätska
  • Glas kondensation Flaska (GCF400)
SPD1030P1 Kit innehåller:
  • Helt integrerat SpeedVac-system
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • CryoCool™ 1 l värmeöverföringsvätska
  • Glass condensation Flask (GCF400)
SPD2030P1 kit
  • Integrerat SpeedVac-system
  • 200 x 1,5 ml rotor (RH200-12)
  • CryoCool™ 1 l värmeöverföringsvätska
  • Glas kondensation Flaska (GCF400)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell SPD1030
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Håller Rymmer upp till 120 x 1,5 ml-rör, 10 x 15 ml-rör, 6 x 50-ml rör och 2 mikrobrunnsplattor. Andra rotoralternativ tillgängliga för att rymma en mängd olika rör, flaskor och plattor.
Inkluderar Endast vakuumkoncentratorer
Max. Vakuum <10 Torr (13 mbar, 1,3k Pa)
Fraktvikt (engelska) 198 lb.
Fraktvikt (metrisk) 90 kg
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 80 °C
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Beskrivning SpeedVac SPD1030 Integrated Vacuum Concentrator (rotor och tillbehör - beställs separat)
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Amperage 8 A
Vikt (metrisk) 66 kg
Mått (L x B x H) 26 x 25 x 16 tum (64 x 66 x 41 cm)