Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Vakuumkoncentratorer med medellång kapacitet för kombinatoriska kemitillämpningar
Produktkod. 15996171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
SpeedVac SPD140 Vakuumkoncentratorsats
SpeedVac SPD140DDA vakuumkoncentrator
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Elektriska krav Förpackningsstorlek
15996171 SpeedVac SPD140 Vakuumkoncentratorsats 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15976171 SpeedVac SPD140DDA vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15986171 SpeedVac SPD140 Vakuumkoncentratorsats 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15996171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SPD140P2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465370.00 SEK
    392597.33 SEK / Paket med 1
    Save 72772.67 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
Beskrivning
SpeedVac SPD140DDA är en vakuumkoncentrator med medelhög kapacitet som används med en mängd olika lösningsmedel och erbjuder motståndskraft mot TFA, DSMO och andra aggressiva lösningsmedel som används i kombinatoriska kemiapplikationer. Den finns i kit för enkel beställning.
SPD140DDA Funktioner:
  • Alla produktegenskaper hos SPD130DLX PLUS:
  • Strålande lampor i kammaren
  • Uppvärmt lock för bearbetning av höga kokpunkter (DMSO, DMF)
  • Oberoende timers för både värme och löpning
  • Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
  • Inbyggd vakuummätare och vakuumdisplay
  • Bredare ångport och slang för ökad ånggenomströmning - minskar torktiden
  • Justerbar vakuumnivå för att förhindra stötar av svåra lösningsmedelsblandningar och optimera torktider
  • -5 °C Kallfälla speciellt designad för att fånga upp lösningsmedel med hög kokpunkt
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer förSPD140P1 KIT
  • Ättiksyra
  • Ammoniumhydroxid
  • Myrsyra
  • Saltsyra
  • TFA
  • Metylenklorid och TFA
  • Aceton och HCL
  • Metylenklorid och MEOH
  • DMSO och metanol
Lösningsmedelskombinationer för SPD140 P2 KIT
  • DMSO
  • DMF
  • Toluen
SPD140 P1 innehåller:
  • Syrabeständig SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
  • -104 °C Ultra-lågtemperatur kyld ångfälla
  • Oljefri ETFE/PFA 4-huvudpump
  • 40 x 1,5-2,0 ml glasrörsrotor (RH40-11)
  • Kondensflaska av glas
  • Slang- och monteringssats
  • CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1L)
SPD140P2 inkluderar:
  • Syrabeständig SpeedVac™ Vakuumkoncentrator
  • -50 °C Universal Vakuumkälla
  • 24 x 1 dram-flaskor (15 x 45 mm) 4ml - dram-flaska Rotor (RH24-15)
  • Kemiskalieuppsamlare
  • Slang och monteringssats
  • Engångskassett
  • Glas Kondensationskolv
  • Vakuumpump Smörjolja
  • CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1L)
SPD140 P1 och P2 kit rekommenderas för:
  • Fastfasextraktioner
  • Torkande lipidextraktioner
  • Flashkromatografifraktioner
  • Fastfassyntesklyvningslösningar såsom proteinhydrolysat och förångande syntesfastämnen
  • Sammansatt förvaltning
  • Förångande lösningsmedel Rotorer finns tillgängliga för en mängd olika applikationer och provformat. Kontrollera rotorlistan.
Typiska applikationer SPD140DDA:
Krävs
  • Torkande lipidextraktion
  • Flashkromatografifraktioner
  • Kombinatorisk kemi
  • Fastfassyntesklyvningslösningar såsom proteinhydrolysat och förångande syntesfastämnen
  • Ta bort etylacetat från prover för CAT-analys
  • Läkemedelsmetaboliter i fastfasextrakt
  • Analytelueringslösningsmedel för avdunstning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Beskrivning SpeedVac SPD140 Vakuumkoncentratorsats
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A