Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium Capacity Concentrators för kombinatoriska kemitillämpningar
Produktkod. p-7115390 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
SpeedVac SPD130
SpeedVac SPD130DLX
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Elektriska krav Förpackningsstorlek
15956171 SpeedVac SPD130DLX 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15966171 SpeedVac SPD130 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15956171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SPD130DLX230
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
SPD130DLX är vakuumkoncentratorer med stor kapacitet som används med en mängd olika lösningsmedel och erbjuder motståndskraft mot TFA, DSMO och andra aggressiva lösningsmedel som används i kombinatoriska kemiapplikationer. För att underlätta beställningen kan du beställa detta i kit.
SPD130DLX Funktioner:
  • Djup aluminium standard PTFE-belagd kammare
  • Säkerhetsskyddslås
  • Lockstagsmekanism
  • Strålande säkerhetsskydd av glas förbättrar torktiden genom att applicera strålande IR-värme på prover (SPD130DLX)
  • PTFE VVS och slangar
  • Tvåventils grenrör med inbyggd automatisk avluftningsventil
  • Tids-/temperaturdisplay med membranknappar för pekplatta
  • Tre förinställda program per applikation och tre användardefinierade program tillgängliga
  • Varierande torktider från 35° till 80 C °i steg om fem grader
  • Manuell/automatisk tidsinställd körning
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
  • Aceton
  • Kloroform
  • Etylacetat
  • Hexan
  • Metylenklorid
SPD 130DLX P1 inkluderar:
  • SpeedVac Koncentrator
  • -105 °C, kyld ångfälla med ultralåg temperatur
  • OFP400 oljefri ETFE/PFA 4-huvudpump
  • 64x 1,5 ml rötor (RH64-11)
  • Digital vakuummätare
  • Chemical Trap Kit för användning med engångskassett
  • Slang- och monteringssats inklusive 4” av klara tjockväggiga vakuumslangar
  • Kondensflaska av glas
  • CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell SpeedVac SPD130DLX
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Inkluderar SpeedVac Koncentrator
Typ Vakuumkoncentrator
Kammarmaterial PTFE-belagd aluminium
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A