Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Serien med kyld ångfälla
Produktkod. 15996161 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
15996161 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
1 options
Produktkod. 15996161 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RVT450230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43415.73 SEK
    35238.00 SEK / Paket med 1
    Save 8177.73 SEK
    18% Av
I lager
Kondensera och fånga in en mängd olika lösningsmedelsångor som kan förorena och bryta ned vakuumpumpolja med Thermo Scientific™ Savant™ Refrigerated Vapor Traps.
Kondenserar och tar bort en mängd olika lösningsmedelsångor som kan förorena och bryta ned vakuumpumpolja med Thermo Scientific™ Savant™ Kylda ångfällor (RVT). RVT återvinner lösningsmedlet på ett säkert sätt och minskar utsläppen av farliga kemikalier i miljön.
Lösningsmedel avlägsnas från proverna under vakuumindunstning med en SpeedVac™ Koncentrator som sedan samlas upp i en CFC-fri Refrigerated Vapor Trap (RVT). Lösningsmedelsångor passerar in i en glaskondensationskolv och kondenserar på dess väggar. Detta förhindrar ångorna från att nå och potentiellt skada den oljetäta vakuumpumpen.
  • Snabb nedkylningstid minimerar väntetiden
  • Glaskolv som är lätt att ta bort för snabba lösningsmedelsbyten
  • Svalnar snabbt till driftstemperatur
  • Lättanvänd kondenseringskolv av glas gör det möjligt att samla upp vätska i en fristående burk för enkel tömning
  • Förseglat kylsystem eliminerar förbrukningsbara kylvätskor som torris och aceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkning
Beskrivning Kyld ånga kallfälla RVT450
Typ Ånguppsamlare
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A