Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Produktkod. 10433332 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
100 (6 x 50 mm) rör
100 (8 x 29 mm) rör
12 flaskor
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 injektionsflaskor
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- och plaströr
4 100 ml päronformad kolv
40 glas- och plaströr
40 mikrorör
6 50 ml konisk
60 flaskor
64 mikrorör
72 Glas- och plaströr
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Centrifugerör
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör Varje
11758609 100 (6 x 50 mm) rör Varje
11949426 100 (8 x 29 mm) rör Varje
11738629 Centrifugerör Varje
11798539 12 flaskor Varje
11768609 28 x 60 mm scintillation Varje
11796427 24 injektionsflaskor Varje
11798589 18 x 52 mm Mini-scintillation Varje
11768659 32 Glas- och plaströr Varje
11748539 40 mikrorör Varje
11738539 40 glas- och plaströr Varje
11738619 4 100 ml päronformad kolv Varje
11708549 60 flaskor Varje
11718549 64 mikrorör Varje
11728629 6 50 ml konisk Varje
11788629 72 Glas- och plaströr Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10433332 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RH818
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från en av dessa rotorer för att passa typen av provvolym och olika provformat för din specifika applikation. Välj mellan olika storlekar av rör, flaskor, mircrowell-plattor.
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
  • Enkel att använda
  • Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
  • Kräver inga extra tillbehör
  • Passar direkt i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Glas och plaströr: 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm), modeller med medelhög kapacitet
Material Glas (rör), plast (rör)
Typ Rotor
För användning med (utrustning) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Håller 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Modell RH8-18
Rotorsystem Traditionell
Mått (L x B) 18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm