Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Produktkod. 11718549 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
100 (6 x 50 mm) rör
100 (8 x 29 mm) rör
12 flaskor
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 injektionsflaskor
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- och plaströr
4 100 ml päronformad kolv
40 glas- och plaströr
40 mikrorör
6 50 ml konisk
60 flaskor
64 mikrorör
72 Glas- och plaströr
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Centrifugerör
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
11718549 64 mikrorör Varje
11758609 100 (6 x 50 mm) rör Varje
11949426 100 (8 x 29 mm) rör Varje
11738629 Centrifugerör Varje
11798539 12 flaskor Varje
11768609 28 x 60 mm scintillation Varje
11796427 24 injektionsflaskor Varje
11798589 18 x 52 mm Mini-scintillation Varje
11768659 32 Glas- och plaströr Varje
11748539 40 mikrorör Varje
11738539 40 glas- och plaströr Varje
11738619 4 100 ml päronformad kolv Varje
11708549 60 flaskor Varje
11728629 6 50 ml konisk Varje
11788629 72 Glas- och plaströr Varje
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11718549 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RH6411
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från en av dessa rotorer för att passa typen av provvolym och olika provformat för din specifika applikation. Välj mellan olika storlekar av rör, flaskor, mircrowell-plattor.
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
  • Enkel att använda
  • Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
  • Kräver inga extra tillbehör
  • Passar direkt i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikrorör: 64 x 1,5 ml, modeller med medium kapacitet
Typ Rotor
För användning med (utrustning) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Håller 64 mikrorör
Modell RH64-11
Rotorsystem Traditionell
Volym (metrisk) 1.5 mL