Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
100 (6 x 50 mm) rör
100 (8 x 29 mm) rör
12 flaskor
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 injektionsflaskor
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- och plaströr
4 100 ml päronformad kolv
40 glas- och plaströr
40 mikrorör
6 50 ml konisk
60 flaskor
64 mikrorör
72 Glas- och plaströr
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Centrifugerör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
- Enkel att använda
- Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
- Kräver inga extra tillbehör
- Passar direkt i din koncentrator
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Centrifugerör: 6 x 50 ml koniska modeller med medelhög kapacitet |
| Typ | Rotor |
| För användning med (utrustning) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Håller | 6 50 ml konisk |
| Modell | RH6-50 |
| Rotorsystem | Traditionell |
| Volym (metrisk) | 50 mL |