Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Produktkod. 11738539 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
100 (6 x 50 mm) rör
100 (8 x 29 mm) rör
12 flaskor
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 injektionsflaskor
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- och plaströr
4 100 ml päronformad kolv
40 glas- och plaströr
40 mikrorör
6 50 ml konisk
60 flaskor
64 mikrorör
72 Glas- och plaströr
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Centrifugerör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11738539
Brand: Thermo Scientific™ RH4012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från en av dessa rotorer för att passa typen av provvolym och olika provformat för din specifika applikation. Välj mellan olika storlekar av rör, flaskor, mircrowell-plattor.
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
  • Enkel att använda
  • Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
  • Kräver inga extra tillbehör
  • Passar direkt i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Glas- och plaströr: 40 (12 x 75 mm), modeller med medium kapacitet
Material Glas (rör), plast (rör)
Typ Rotor
För användning med (utrustning) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Håller 40 glas- och plaströr
Modell RH40-12
Rotorsystem Traditionell
Mått (L x B) 12 x 75 mm