Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Produktkod. 11758589 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
10 Centrifugrör
100 (6 x 50 mm) rör
100 (8 x 29 mm) rör
12 Scintillationsflaskor
12 flaskor
24 flaskor
24 injektionsflaskor
32 Tuber
4 x 100 ml päronformade flaskor
40 Tuber
40 mikrorör
6 x 50 ml koniska rör
60 flaskor
64 mikrorör
72 Tuber
8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex) rör
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11758589 8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex) rör Varje
11758609 100 (6 x 50 mm) rör Varje
11949426 100 (8 x 29 mm) rör Varje
11738629 10 Centrifugrör Varje
11798539 12 flaskor Varje
11768609 12 Scintillationsflaskor Varje
11796427 24 injektionsflaskor Varje
11798589 24 flaskor Varje
11768659 32 Tuber Varje
11748539 40 mikrorör Varje
11738539 40 Tuber Varje
11738619 4 x 100 ml päronformade flaskor Varje
11708549 60 flaskor Varje
11718549 64 mikrorör Varje
11728629 6 x 50 ml koniska rör Varje
11788629 72 Tuber Varje
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11758589 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RH817.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14029.52 SEK
    13164.32 SEK / Paket med 1
    Save 865.20 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-03-2027
Välj från en av dessa rotorer för att passa typen av provvolym och olika provformat för din specifika applikation. Välj mellan olika storlekar av rör, flaskor, mircrowell-plattor.
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
  • Enkel att använda
  • Rörhål med flera storlekar rymmer olika provstorlekar
  • Kräver inga extra tillbehör
  • Passa direkt i din konsentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Glas- och plaströr: 8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex), modeller med medelstor kapacitet
Material Glas (rör), plast (rör)
Typ Rotor
För användning med (utrustning) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Håller 8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex) rör
Modell RH8-17.5
Rotorsystem Traditionell
Volym (metrisk) 15 mL