Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
- Enkel att använda
- Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
- Kräver inga extra tillbehör
- Passar direkt i din koncentrator
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Flaskor: 12 (28 x 60 mm) scintillation |
| Typ | Rotor |
| För användning med (utrustning) | SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA |
| Håller | 28 x 60 mm scintillation |
| Modell | RH12-28 |
| Rotorsystem | Traditionell |