Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Product Code. 11949426 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Håller:
10 Centrifugrör
100 (6 x 50 mm) rör
100 (8 x 29 mm) rör
12 Scintillationsflaskor
12 flaskor
24 flaskor
24 injektionsflaskor
32 Tuber
4 x 100 ml päronformade flaskor
40 Tuber
40 mikrorör
6 x 50 ml koniska rör
60 flaskor
64 mikrorör
72 Tuber
8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex) rör
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11949426 100 (8 x 29 mm) rör Varje
11758609 100 (6 x 50 mm) rör Varje
11738629 10 Centrifugrör Varje
11798539 12 flaskor Varje
11768609 12 Scintillationsflaskor Varje
11796427 24 injektionsflaskor Varje
11798589 24 flaskor Varje
11768659 32 Tuber Varje
11748539 40 mikrorör Varje
11738539 40 Tuber Varje
11738619 4 x 100 ml päronformade flaskor Varje
11708549 60 flaskor Varje
11718549 64 mikrorör Varje
11728629 6 x 50 ml koniska rör Varje
11788629 72 Tuber Varje
11758589 8 (17,5 x 102 mm, 15 ml Corex) rör Varje
10433332 8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11949426 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RH1008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13610.00 SEK
    13277.80 SEK / Paket med 1
    Save 332.20 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Välj från en av dessa rotorer för att passa typen av provvolym och olika provformat för din specifika applikation. Välj mellan olika storlekar av rör, flaskor, mircrowell-plattor.
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
  • Enkel att använda
  • Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
  • Kräver inga extra tillbehör
  • Passar direkt i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Glas- och plaströr: 100 (8 x 29 mm), modeller med medium kapacitet
Material Glas (rör), plast (rör)
Typ Rotor
För användning med (utrustning) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Håller 100 (8 x 29 mm) rör
Modell RH100-8
Rotorsystem Traditionell
Mått (L x B) 8 x 29 mm