Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för koncentratorer med medelstor kapacitet
Produktkod. p-4529004 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
100 (6 x 50 mm) rör
100 (8 x 29 mm) rör
12 flaskor
18 x 52 mm Mini-scintillation
24 injektionsflaskor
28 x 60 mm scintillation
32 Glas- och plaströr
4 100 ml päronformad kolv
40 glas- och plaströr
40 mikrorör
6 50 ml konisk
60 flaskor
64 mikrorör
72 Glas- och plaströr
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) rör
Centrifugerör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11758609
Brand: Thermo Scientific™ RH1006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från en av dessa rotorer för att passa typen av provvolym och olika provformat för din specifika applikation. Välj mellan olika storlekar av rör, flaskor, mircrowell-plattor.
SpeedVac Rotorer för koncentratorer med medelhög kapacitet för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
  • Enkel att använda
  • Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
  • Kräver inga extra tillbehör
  • Passar direkt i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning Glas- och plaströr: 100 (6 x 50 mm), modeller med medium kapacitet
Material Glas (rör), plast (rör)
Typ Rotor
För användning med (utrustning) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Håller 100 (6 x 50 mm) rör
Modell RH100-6
Rotorsystem Traditionell
Mått (L x B) 6 x 50 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis