Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 Vacuum Concentrator and Kits
Produktkod. 15946171 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Kit för standardavdunstning
Kit för standardavdunstning inklusive lyofilisering
Vakuumkoncentrator
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Elektriska krav Förpackningsstorlek
15946171 Kit för standardavdunstning inklusive lyofilisering 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15926171 Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15936171 Kit för standardavdunstning 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15946171 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SPD120P2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357928.07 SEK
    290522.03 SEK / Paket med 1
    Save 67406.04 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Skaffa de nödvändiga komponenterna för molekylärbiologiska tillämpningar med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 vacuum concentrator och kit.
Dessa modulära vakuumkoncentratorer ger flexibilitet för ditt bänkutrymme. De är idealiska för avdunstning av icke-aggressiva organiska ämnen. Välj från en av 2 tillgängliga satser: SPD120P1 SpeedVac-sats för standardavdunstning eller SPD120 P2 SpeedVac™-sats för lyofilisering. Alla SpeedVac-satser innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Beskrivning
Utrymmesbesparande design:
  • Automatisk avluftningsventil för obevakad start/stopp
  • Digital visning av parametrar för enkelt, reproducerbart val
  • Tre användardefinierade program som kan ändras och sparas
  • Oberoende timers för både värme och körning och hörbart alarm när körningen är klar
  • PTFE-belagd kammare för överlägsen kemikaliebeständighet och enkel rengöring
  • Matcha med en lämplig köldfälla, vakuumpump eller kemikalieuppsamlare för ett komplett koncentrations-/torksystem
Produktspecifikationer:
  • Grundläggande molekylärbiologiska tillämpningar med ökad mikroplattkapacitet
  • Enkel visning och programmering
  • Sex program tillgängliga
  • Förbättrad avdunstningsmodell, organiskt kompatibel
  • Strålande glasskydd för att påskynda avdunstning och minska torktiden
  • Vakuumslutpunktsläget avslutar körningen när den förinställda vakuumnivån nås
  • Digital visning av vakuum, temperatur och tidsavsnitt
  • Spärrat lock och locklåsindikator garanterar användarens säkerhet under drift
SpeedVac SPD120 P1 Kit innehåller:
  • SpeedVac-koncentrator
  • Universalvakuumsystem (UVS450) inklusive en oljefri vakuumpump och en -50°C kyld ånguppsamlare
  • Glass condensation flask (GCF400)
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • Slangpaket inklusive 12’ av tjockväggiga vakuumslangar, skärare, klämmor och kopplingar, BV130 manuell avluftningsventil och instruktioner
  • CryoCool värmeöverföringsvätska (1 l)
SpeedVac SPD120 P2 Kit innehåller:
  • SpeedVac-koncentrator, grundläggande molekylärbiologi
  • -105º C, kyld ånguppsamlare med ultralåg temperatur
  • VPL120 högvakuumpump
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • Universalslangpaket (TFK100)
  • Digital vakuummätare
  • Kemikalieuppsamlingssats för användning med engångskassett
  • Engångskassett med färgindikator för att fånga upp syror och vattenånga
  • Kondensflaska av glas
  • Vakuumpumpsmörjolja
  • CryoCool™ värmeöverföringsvätska (1 l)
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer
  • Acetonitril
  • Etanol
  • Isopropylalkohol
  • Metanol
  • Vatten
  • Acetonitril och vatten
  • Etanol och vatten
  • Metanol och vatten
  • Ammoniumhydroxid
Typiska tillämpningar:
  • Torkning av biomolekyler i HPLC-fraktioner
  • Avdunstning av reningslösningsmedel
  • Torkning av extrakt av naturliga produkter i läkemedelsanalyser
  • Lyofilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Inkluderar Kit för standardavdunstning inklusive lyofilisering
Beskrivning SpeedVac SPD120 Vacuum Concentrator Kit
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Modular SPD120P2 Savant Speed Vac kit, medium capa
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octamethyltrisiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane, Dodecamethylpentasiloxane,Decamethyltetrasilox