Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 Vacuum Concentrator and Kits
Produktkod. p-7115393 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SpeedVac SPD120 Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD120 vakuumkoncentrator
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15926171
Brand: Thermo Scientific™ SPD120230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skaffa de nödvändiga komponenterna för molekylärbiologiska tillämpningar med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 vacuum concentrator och kit.
Dessa modulära vakuumkoncentratorer ger flexibilitet för ditt bänkutrymme. De är idealiska för avdunstning av icke-aggressiva organiska ämnen. Välj från en av 2 tillgängliga satser: SPD120P1 SpeedVac-sats för standardavdunstning eller SPD120 P2 SpeedVac™-sats för lyofilisering. Alla SpeedVac-satser innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Utrymmesbesparande design:
  • Automatisk avluftningsventil för obevakad start/stopp
  • Digital visning av parametrar för enkelt, reproducerbart val
  • Tre användardefinierade program som kan ändras och sparas
  • Oberoende timers för både värme och körning och hörbart alarm när körningen är klar
  • PTFE-belagd kammare för överlägsen kemikaliebeständighet och enkel rengöring
  • Matcha med en lämplig köldfälla, vakuumpump eller kemikalieuppsamlare för ett komplett koncentrations-/torksystem
Produktspecifikationer:
  • Grundläggande molekylärbiologiska tillämpningar med ökad mikroplattkapacitet
  • Enkel visning och programmering
  • Sex program tillgängliga
  • Förbättrad avdunstningsmodell, organiskt kompatibel
  • Strålande glasskydd för att påskynda avdunstning och minska torktiden
  • Vakuumslutpunktsläget avslutar körningen när den förinställda vakuumnivån nås
  • Digital visning av vakuum, temperatur och tidsavsnitt
  • Spärrat lock och locklåsindikator garanterar användarens säkerhet under drift
SpeedVac SPD120 P1 Kit innehåller:
  • SpeedVac-koncentrator
  • Universalvakuumsystem (UVS450) inklusive en oljefri vakuumpump och en -50°C kyld ånguppsamlare
  • Glass condensation flask (GCF400)
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • Slangpaket innehåller 12’ tjockväggiga vakuumslangar, skärare, klämmor och kopplingar, BV130 manuell avluftningsventil och instruktioner
  • CryoCool värmeöverföringsvätska (1 l)
SpeedVac SPD120 P2 Kit innehåller:
  • SpeedVac-koncentrator, grundläggande molekylärbiologi
  • -105º C, kyld ånguppsamlare med ultralåg temperatur
  • VPL120 högvakuumpump
  • 40 x 1,5 ml rotor (RH40-11)
  • Universalslangpaket (TFK100)
  • Digital vakuummätare
  • Kemikalieuppsamlingssats för användning med engångskassett
  • Engångskassett med färgindikator för att fånga upp syror och vattenånga
  • Kondensflaska av glas
  • Vakuumpumpsmörjolja
  • CryoCool™ värmeöverföringsvätska (1 l)
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer
  • Acetonitril
  • Etanol
  • Isopropylalkohol
  • Metanol
  • Vatten
  • Acetonitril och vatten
  • Etanol och vatten
  • Metanol och vatten
  • Ammoniumhydroxid
Typiska tillämpningar:
  • Torkning av biomolekyler i HPLC-fraktioner
  • Avdunstning av reningslösningsmedel
  • Torkning av extrakt av naturliga produkter i läkemedelsanalyser
  • Lyofilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell Glaslock med mediumkapacitet
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Beskrivning SpeedVac SPD120 vakuumkoncentrator
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A