Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuumkoncentrator med stor kapacitet och kit
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats-ingen rotor
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
- För starka syror och baser som används i kombinatorisk kemi
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat | UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt |
| Beskrivning | SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).