Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuumkoncentrator med stor kapacitet och kit
Produktkod. 15966181 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats-ingen rotor
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Elektriska krav Förpackningsstorlek
15966181 SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15936181 SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15946181 SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats-ingen rotor 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15956181 SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15966181 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SPD300P2230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746920.00 SEK
    728576.78 SEK / Paket med 1
    Save 18343.22 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
  • För starka syror och baser som används i kombinatorisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Beskrivning SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A