Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuumkoncentrator med stor kapacitet och kit
Produktkod. p-7115395 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentratorsats-ingen rotor
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15936181
Brand: Thermo Scientific™ SPD300DDA230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Avdunsta starka syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel med Thermo Scientific™ SpeedVac Modulära vakuumkoncentratorer. Dessa koncentratorer är godkända för kombinatorisk kemi och har en intuitiv programmerbar användardisplay för ökad användbarhet.
  • För starka syror och baser som används i kombinatorisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Beskrivning SpeedVac SPD300DDA Vakuumkoncentrator
Kammarmaterial Aluminium
Modell SPD300
Temperaturområde (metriskt) 35 °C till 85 °C
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A