Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac Universella vakuumsystem
Produktkod. 15976181 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Universal Vakuum System UVS450A med VaporNet™ teknologi
Universal Vakuum System UVS850DDA
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Elektriska krav unitSize
15976181 Universal Vakuum System UVS450A med VaporNet™ teknologi 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15986181 Universal Vakuum System UVS850DDA 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15976181 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer UVS450A230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera och återvinn lösningsmedel säkert med denna enda integrerade enhet, som kombinerar en oljefri vakuumkälla och kyld ångfälla.
Hantera och återvinn lösningsmedel säkert med Savant™ SpeedVac™ Universal vakuumsystem, utrustad med en lättanvänd kondensationskolv av glas med bred mun. Denna enda integrerade enhet kombinerar en oljefri vakuumkälla och kyld ångfälla och kan anslutas till vilken som helst av koncentratorerna för att ge en komplett SpeedVac system
Beskrivning
UVS450 och UVS400A
  • Litet utrymme
  • Lågt underhåll, oljefritt och korrosionsbeständigt Universal Vakuum System
  • Kondensationsflaska av glas med bred öppning med självtätande lock
  • Enstegs kylsystem
  • Effektiv drift med alla SpeedVac™ koncentratorer och annan vakuumberoende utrustning
  • Valfri postfälla (modellnr ANT100) kan tillsättas för att neutralisera ammoniak eller syra
  • Kemisk fälla (modellnr DTK120R) kan tillsättas för att absorbera flyktig radioaktivitet och kvarvarande ånga
  • Max. vakuum< 10 torr (13,3 mbar)
  • Oljefri ETFE membranpump
  • 36 liter/minut förskjutning på 60Hz; 30 liter/minut på 50Hz-modeller
  • UVS450A ingår också VaporNet™ teknologi. Detta representerar en ventil i vakuumledningen och en
  • styrkretsen för den ventilen. Modulering av denna ventil gör att molekyler stannar kvar i köldfällan längre än vad som skulle uppnås med ett konstant vakuum. Alla standardfunktioner förutom:
UVS850DDA
  • Trestegs högeffektiv oljefri pump
  • Max. Vakuum:< 0,6 torr
  • 36 liter/minut på 60Hz; 20 liter/minut på 50Hz-modeller
  • PTFE-slang och ångväg
  • Postfälla Ammoniakneutraliseringsfälla (ANT100) ingår
  • Inkluderar VaporNet™ teknologi. Detta representerar en ventil i vakuumledningen och en styrkrets för den ventilen. Modulering av denna ventil gör att molekyler stannar kvar i köldfällan längre än vad som skulle uppnås med ett konstant vakuum. Scientific™ CryoCool™ värmeöverföringsvätska (SCC1). Denna måste beställas för användning med alla kylda kylfällor (RVT) och Universal Vacuum Source (UVS).
Krävs
CryoCool™ värmeöverföringsvätska (SCC1). Denna måste beställas för användning med alla kylda kylfällor (RVT) och Universal Vacuum Source (UVS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkning
Beskrivning Universal Vakuum System UVS450A med VaporNet™ teknologi
Typ Universellt vakuumsystem
För användning med (utrustning) Alla kylda kallfällor (RVT) och universell vakuumkälla (UVS)
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A