Läs mer
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vakuumkoncentratorer för tillämpningar inom organisk kemi och läkemedelsupptäckt
Produktkod. 15906181 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Akryl med hög kapacitet
SPD210P1 230 Kit
SPD210P2 230 Kit
Beskrivning:
SpeedVac SPD210 P1 Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD210 P2 Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD210 Vacuum Concentrator
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Beskrivning Elektriska krav unitSize
15906181 Akryl med hög kapacitet SpeedVac SPD210 Vacuum Concentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15916181 SPD210P1 230 Kit SpeedVac SPD210 P1 Vacuum Concentrator Kit 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15926181 SPD210P2 230 Kit SpeedVac SPD210 P2 Vacuum Concentrator Kit 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15906181 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SPD210230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109605.00 SEK
    106903.32 SEK / Paket med 1
    Save 2701.68 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför HPLC-fraktions- och omvänd-fas-SPE-eluering med dessa SPD210-vakuumkoncentratorer med stor kapacitet och satser som innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Optimera avdunstning med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. Med tre uppvärmningsnivåer är dessa koncentratorer idealiska för vattenhaltiga och organiska lösningsmedel. Utför HPLC-fraktion och omvänd-fas-SPE-eluering med Thermo Scientific™ Savant ™ SDP210 P1 SpeedVac™ Kit, som är enkla att använda och innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Funktioner:
  • Stort urval av rotorer för att rymma en mängd olika rörstorlekar och -typer
  • Intuitiv digital programdisplay med tre förinställda program som kan modifieras och sparas för att ställa in värme, drifttid och temperatur
  • Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
  • PTFE-belagd kammare ger långvarig hållbarhet mot starka lösningsmedel
  • Automatisk avluftningsventil ger automatiskt vakuum i början av en körning och luftar kammaren till atmosfärstryck i slutet av en körning
SPD210P1 Kit i nnehåller:
  • High-Capacity SpeedVac™ SPD210 Concentrator
  • -104 kyld ånguppsamlare
  • Vakuumpump
  • 200 x 1,5 ml rotor
  • Digital vakuummätare
  • Universalslangpaket
  • Kemiskalieuppsamlare
  • Engångskassett
  • Kondensflaska av glas
  • CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1 l)
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
  • Acetonitril
  • Metanol
  • Etanol
  • Vatten
Typiska tillämpningar:
  • HPLC-fraktioner med vatten/0,1 % trifluorättiksyra
  • Omvänd-fas-SPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Typ Akryl med hög kapacitet
Kammarmaterial PTFE-belagd
Beskrivning SpeedVac SPD210 Vacuum Concentrator
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A