Läs mer
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vakuumkoncentratorer för tillämpningar inom organisk kemi och läkemedelsupptäckt
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera avdunstning med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. Med tre uppvärmningsnivåer är dessa koncentratorer idealiska för vattenhaltiga och organiska lösningsmedel. Utför HPLC-fraktion och omvänd-fas-SPE-eluering med Thermo Scientific™ Savant ™ SDP210 P1 SpeedVac™ Kit, som är enkla att använda och innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Funktioner:
- Stort urval av rotorer för att rymma en mängd olika rörstorlekar och -typer
- Intuitiv digital programdisplay med tre förinställda program som kan modifieras och sparas för att ställa in värme, drifttid och temperatur
- Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
- PTFE-belagd kammare ger långvarig hållbarhet mot starka lösningsmedel
- Automatisk avluftningsventil ger automatiskt vakuum i början av en körning och luftar kammaren till atmosfärstryck i slutet av en körning
SPD210P2 Kit i innehåller:
- High-Capacity SpeedVac™ SPD210 Concentrator
- Universell vakuumkälla (-55°C)
- Slangsats
- 200 x 1,5 ml rotor
- Kondensflaska av glas
- CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1 l)
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
- Acetonitril
- Metanol
- Etanol
- Vatten
Typiska tillämpningar:
- HPLC-fraktioner med vatten/0,1 % trifluorättiksyra
- Omvänd-fas-SPE
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SpeedVac SPD210 P2 Vacuum Concentrator Kit |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Certifikat | UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt |
| Produkttyp | SPD210P2 230 Kit |