Läs mer
Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ Vakuumkoncentratorer för tillämpningar inom organisk kemi och läkemedelsupptäckt
Produktkod. p-7115394 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Akryl med hög kapacitet
SPD210P1 230 Kit
SPD210P2 230 Kit
Beskrivning:
SpeedVac SPD210 P1 Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD210 P2 Vacuum Concentrator Kit
SpeedVac SPD210 Vacuum Concentrator
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15906181
Brand: Thermo Scientific™ SPD210230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför HPLC-fraktions- och omvänd-fas-SPE-eluering med dessa SPD210-vakuumkoncentratorer med stor kapacitet och satser som innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Optimera avdunstning med Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. Med tre uppvärmningsnivåer är dessa koncentratorer idealiska för vattenhaltiga och organiska lösningsmedel. Utför HPLC-fraktion och omvänd-fas-SPE-eluering med Thermo Scientific™ Savant ™ SDP210 P1 SpeedVac™ Kit, som är enkla att använda och innehåller alla nödvändiga komponenter under ett modellnummer.
Funktioner:
  • Stort urval av rotorer för att rymma en mängd olika rörstorlekar och -typer
  • Intuitiv digital programdisplay med tre förinställda program som kan modifieras och sparas för att ställa in värme, drifttid och temperatur
  • Hörbart alarm för att uppmärksamma användaren när körningen är klar
  • PTFE-belagd kammare ger långvarig hållbarhet mot starka lösningsmedel
  • Automatisk avluftningsventil ger automatiskt vakuum i början av en körning och luftar kammaren till atmosfärstryck i slutet av en körning
SPD210P1 Kit i nnehåller:
  • High-Capacity SpeedVac™ SPD210 Concentrator
  • -104 kyld ånguppsamlare
  • Vakuumpump
  • 200 x 1,5 ml rotor
  • Digital vakuummätare
  • Universalslangpaket
  • Kemiskalieuppsamlare
  • Engångskassett
  • Kondensflaska av glas
  • CryoCool™ Värmeöverföringsvätska (1 l)
Lösningsmedel och lösningsmedelskombinationer:
  • Acetonitril
  • Metanol
  • Etanol
  • Vatten
Typiska tillämpningar:
  • HPLC-fraktioner med vatten/0,1 % trifluorättiksyra
  • Omvänd-fas-SPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat UL-listad enligt amerikanska och kanadensiska krav. CE-märkt
Typ Akryl med hög kapacitet
Kammarmaterial PTFE-belagd
Beskrivning SpeedVac SPD210 Vacuum Concentrator
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A