Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för storkapacitetskoncentratorer
Product Code. 11788559 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Håller:
1,5 ml mikrorör, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm glas- och plaströr
12 djupbrunnsplattor
192 flaskor
30 15 mL koniska centrifugrör
52 15 ml konisk
8 mikrobrunnsplattor
Kolvar
Unit Size:
Paket med 2
Varje
Product Code. 11788559
Brand: Thermo Scientific™ RH6017100
Only null left
Add to basket
Add to basket
SpeedVac Rotorer för storkapacitetskoncentratorer för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
  • Enkel att använda
  • Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
  • Kräver inga extra tillbehör
  • Passar direkt i din koncentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Centrifugerör: 30 x 15L koniska, modeller med stor kapacitet
Typ Rotor
För användning med (utrustning) SPD210, SPD2030, SPD300DDA (kräver RAD200)
Håller 30 15 mL koniska centrifugrör
Modell RH60-17-100
Rotorsystem Traditionell
Volym (metrisk) 15 mL