Läs mer
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotorer för storkapacitetskoncentratorer
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
SpeedVac Rotorer för storkapacitetskoncentratorer för användning med Savant SpeedVac Koncentratorer.
Cirkulära rotorer:
- Enkel att använda
- Rörhål i flera storlekar rymmer olika provstorlekar
- Kräver inga extra tillbehör
- Passar direkt i din koncentrator
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Flaskor: 192 (1 dram 15 x 45 mm, 4 ml), modeller med stor kapacitet |
| Typ | Rotor |
| För användning med (utrustning) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (kräver RAD200) |
| Håller | 192 flaskor |
| Modell | RH192-15 |
| Rotorsystem | Traditionell |