Läs mer
Saxagliptin
Produktkod. 15723467 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15723467 250 mg 250mg
15713467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15723467 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462182500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 361442-04-8 | C18H25N3O2 | 315,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 361442-04-8
Molekylformel C18H25N3O2
Molekylvikt (g/mol) 315.42
MDL-nummer MFCD12756398
InChI-nyckel QGJUIPDUBHWZPV-UHFFFAOYNA-N
Synonym saxagliptin
PubChem CID 129317852
IUPAC-namn (lR,5R)-2-[2-amino-2-[(7R)-3-hydroxi-l-adamantyl]acetyl]-2-azabicyklo[3.1.0]hexan-3-karbonitril
LEDER NC(C(=O)N1C2CC2CC1C#N)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saxagliptin
Smältpunkt 107,0 °C till 110,0 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i dmso, metanol
Formel vikt 315.41
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.