Läs mer
Saybolt (ASTM D6045, D156) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Produktkod. 16080152
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16080152
Brand: Paragon Scientific 134040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Saybolt Colour Reference Standards are for routine calibration of colour measuring instruments and verification of test data. Process industries throughout the world use colorimeters for colour control of products such as edible and industrial oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, paints and coatings.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Full Traceability to International Standards
  • 500mL Pack Size supplied with MSDS
  • 18 months shelf life
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
Typ Color Reference Standard
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 500ML Saybolt Colour Reference Standard -10
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: white oil, lubricants
Nominal values quoted