Läs mer
Tocris Bioscience™ SB 202190
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001220
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001220 10 mg
18054982 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001220 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1264/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3015.00 SEK
    2847.60 SEK / 10mg
    Save 167.40 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent, selective inhibitor of p38 MAPK
SB 202190 is a highly selective, potent and cell-permeable inhibitor of p38 MAP kinase. Binds within the ATP pocket of the active kinase (Kd = 38 nM, as measured in recombinant human p38), and selectively inhibits the p38α and β isoforms (IC50 = 50 and 100 nM at SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2 respectively). Promotes stability of naive human pluripotent stem cells in culture. Inhibits Yamanaka factor reprogramming of human fibroblasts to iPSCs. SB 202190 improves the self-renewal ability of neuronal stem cells from NPC1-deficient mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152121-30-7
Molekylformel C20H14FN3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SB 202190
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 331.35
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 331.35