Läs mer
SB 202190, TRC
Produktkod. 30419911
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30419911 1 g
1 options
Produktkod. 30419911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS1544951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
CAS 152121-30-7
Molekylformel C20H14FN3O
Kvantitet 1 g
Synonym SB 202190, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol
InChI formel InChI=1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
LEDER Oc1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4
IUPAC-namn 4-[4-(4-fluorfenyl)-5-pyridin-4-yl-1H-imidazol-2-yl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 331.34
Formel vikt 331.1121