missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SB 202474, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[5-Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-4-yl]-pyridine |
| CAS | 172747-50-1 |
| Molekylformel | C17H17N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | SB 202474, 4-[5-Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-4-yl]-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-3-15-16(12-8-10-18-11-9-12)20-17(19-15)13-4-6-14(21-2)7-5-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,20) |
| LEDER | CCc1[nH]c(nc1c2ccncc2)c3ccc(OC)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[5-ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazol-4-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.34 |
| Formel vikt | 279.1372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?